Stärke (aus Kartoffel)
Lieferant: MP Biomedicals
02102954.5 0210295402 0210295405
ICNA02102954.5EA 37.4 EUR
ICNA02102954.5 ICNA0210295402 ICNA0210295405
Stärke (aus Kartoffel)
Starch
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molecular Weight: 162,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6