Stärke, löslich ACS Iodometric Titrations
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Amylodextrin, Vitex® Iodindikator
36703.18 36703.30 36703.A1
36703.18EA 37.2 EUR
36703.18 36703.30 36703.A1
Stärke, löslich ACS Iodometric Titrations
Stärke, löslich
CAS No.: 9005-84-9 Physical Form: Powder Odour: Odourless Melting Point: 256-258° dec. Solubility: Soluble in hot water Merck Reference: 14,8799 MDL No.: MFCD00082026
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molecular Weight: 162.14 g/mol
Schmelzpunkt: 256…258 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 14,8799