Stärke, löslich, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Amylodextrin, Vitex® Iodindikator
21153.135EA
20.9
EUR
21153.135
21153.181
21153.237
21153.290
21153.460
Stärke, löslich, AnalaR NORMAPUR® zA
Stärke, löslich
Formel:
(C₆H₁₀O₅)n Molecular Weight: 162.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082026 CAS-Nummer: 9005-84-9 EINECS: 232-686-4 Merck Index: 13,08878 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White fine powder |
pH (2 %) | 5,5 - 7,5 |
Sensitivity | Passes test |
Glührückstand | Max. 0.4 % |
Loss on drying (105°C; 2 h) | Max. 10 % |
Reduzierende Substanzen (als C12H22O11) | Max. 0.7 % |