Gummi Arabicum, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Gummi arabisch, Acacia, Acacia Gummi
51198-1KG 51198-250G
SIAL51198-1KGEA 294 EUR
SIAL51198-1KG SIAL51198-250G
Gummi Arabicum, Sigma-Aldrich®
Gummi Arabicum
Dichte: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081264
CAS-Nummer: 9000-01-5
EINECS: 232-519-5