Gummi Tragacantha, Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Gummi Tragant
, Tragant Gummi
, Tragacantha Gummi
, Tragacantha
, Tragant
A18502.36EA
198
EUR
A18502.36
A18502.22
Gummi Tragacantha, Pulver
Gummi Tragacantha
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00131255 CAS-Nummer: 9000-65-1 EINECS: 232-552-5 Merck Index: 14,4581 |