Gummi Tragacantha, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Tragacantha, Tragant Gummi, Tragant, Tragacantha Gummi, Gummi Tragant
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G1128-100G G1128-1KG G1128-500G
SIALG1128-100GEA 107 EUR
SIALG1128-100G SIALG1128-1KG SIALG1128-500G
Gummi Tragacantha, Sigma-Aldrich®
Gummi Tragacantha
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131255
CAS-Nummer: 9000-65-1
EINECS: 232-552-5