L(+)-Milchsäure ∼85 - 90% in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-(+)-Milchsäure, (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure, L-Milchsäure
A17268.0E A17268.22 A17268.36 AB117182.0100
A17268.0EEA 205 EUR
A17268.0E A17268.22 A17268.36 ABCRAB117182.0100
L(+)-Milchsäure ∼85 - 90% in wässriger Lösung
L(+)-Milchsäure
CAS No.: 79-33-4 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 90.08 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4270 Odour: Odourless pH: 2.8 Melting Point: 18° Beilstein Reference: 1720251 Merck Reference: 14,5337 Optical Rotation: -13° (c=2.5 in 1N NaOH) MDL No.: MFCD00064266
Formel: C₃H₆O₃
Molecular Weight: 90,08 g/mol
Schmelzpunkt: 18 °C
Dichte: 1,209
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064266
CAS-Nummer: 79-33-4
EINECS: 201-196-2
Merck Index: 14,5337