Milchsäure ≥85%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: DL-Milchsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
L1250-1L L1250-500ML
SIALL1250-1LEA 97.5 EUR
SIALL1250-1L SIALL1250-500ML
Milchsäure ≥85%, Sigma-Aldrich®
Milchsäure
Formel: H₃CCH(OH)COOH
Molecular Weight: 90.08 g/mol
Dichte: 1.11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004520
CAS-Nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 13,05351