Milchsäure ≥85%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: DL-Milchsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W261106-10KG-K W261106-1KG-K W261106-25KG-K
SIALW261106-10KG-KEA 367 EUR
SIALW261106-10KG-K SIALW261106-1KG-K SIALW261106-25KG-K
Milchsäure ≥85%, Sigma-Aldrich®
Milchsäure
Formel: H₃CCH(OH)COOH
Molecular Weight: 90,08 g/mol
Siedepunkt: 122 °C (20 hPa)
Dichte: 1,11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004520
CAS-Nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0