Milchsäure ≥90%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: DL-Milchsäure
20366.293EA 88.9 EUR
20366.293 20366.464
Milchsäure ≥90%, TECHNICAL
Milchsäure
Formel: H₃CCH(OH)COOH
Molecular Weight: 90,08 g/mol
Siedepunkt: 122 °C (20 hPa)
Schmelzpunkt: 53 °C
Dichte: 1,11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004520
CAS-Nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 90 %