L(+)-Milchsäure ≥90% Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: (S)-(+)-Milchsäure, (S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure, L-Milchsäure
20370.297EA 126 EUR
20370.297 20370.366
L(+)-Milchsäure ≥90% Ph. Eur.
L(+)-Milchsäure
Bitte beachten Nicht für parenterale Zubereitungen verwenden
Formel: C₃H₆O₃
Molecular Weight: 90.08 g/mol
Siedepunkt: 235
Schmelzpunkt: 53 °C
Dichte: 1.11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064266
CAS-Nummer: 79-33-4
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 13,05352
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 88.0 - 92.0 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification C Passes test
Appearance test Passes test
Ether-insoluble substances Passes test
Sugars and other reducing substances Passes test
Citric, oxalic and phosphoric acids Passes test
Relative density 1.200 - 1.210
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Ca (Calcium) Max. 200 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Passes test