L(+)-Natriumlactat 60% (w/w) in Wasser
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
(S)-(+)-2-Hydroxypropionsäure Natriumsalz, L(+)-Milchsäure Natriumsalz, (S)-(+)-Milchsäure Natriumsalz
250300010
250300050
ACRO250300010EA
96.1
EUR
ACRO250300010
ACRO250300050
L(+)-Natriumlactat 60% (w/w) in Wasser
L(+)-Natriumlactat
Formel:
C₃H₅NaO₃ Molecular Weight: 112.06 g/mol Dichte: 1.33 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066576 CAS-Nummer: 867-56-1 EINECS: 212-762-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear viscous liquid |
Refractive index | 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 1.32 to 1.34 g/ml |
Color scale | ≤50 APHA |
pH | 6.5 to 8.5 |
Titration with HCl | 59 to 61 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤20 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Sodium (Na) | 12.1 to 12.6 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Isomer | ≥97 % L(+) (Stereochemical purity) |