DL-Natriumlactat 50% in wässriger Lösung Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
(±)-2-Hydroxypropionsäure Natriumsalz, DL-Milchsäure Natriumsalz, (±)-Milchsäure Natriumsalz
27927.298EA
128
EUR
27927.298
27927.367
DL-Natriumlactat 50% in wässriger Lösung Ph. Eur.
DL-Natriumlactat
Formel:
H₃CCH(OH)COONa Molecular Weight: 112.06 g/mol Dichte: 1.263 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065400 CAS-Nummer: 72-17-3 EINECS: 200-772-0 Merck Index: 13,08709 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Sodium 2-hydroxypropanoate) | Min. 50% |
Appearance | Conforms (see CoA/CoS) |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
pH | 6.5 - 9.0 |
Reducing sugars and sucrose | Passes test |
Chlorides (calc. ref. to Na lactate) | Max. 50 ppm |
Oxalates and phosphates | Passes test |
Sulphates (calc. ref. to Na lactate) | Max. 100 ppm |
Iron (calc. ref. to Na lactate) | Max. 10 ppm |
Heavy metals (calc. ref. to Na lactate) | Max. 10 ppm |
Residual solvents | Passes test |
Lösungsmittel-Rückstände | Entspricht |