DL-Natriumlactat 60% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-2-Hydroxypropionsäure Natriumsalz, DL-Milchsäure Natriumsalz, (±)-Milchsäure Natriumsalz
41529.AK
41529.K2
41529.AKEA
64.8
EUR
41529.AK
41529.K2
DL-Natriumlactat 60% (w/w) in wässriger Lösung
DL-Natriumlactat
CAS No.: 72-17-3
Molecular Formula: CH3CH(OH)CO2Na
Formula Weight: 112.06
Physical Form: Liquid
Density: 1.326
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 4332999
Merck Reference: 14,8635
MDL No.: MFCD00065400
Useful chiral synthon; building block for depsipeptides
Formel:
H₃CCH(OH)COONa Molecular Weight: 112.06 g/mol Dichte: 1.326 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065400 CAS-Nummer: 72-17-3 EINECS: 200-772-0 Merck Index: 14,8635 |