3-Mercapto-1,2-propandiol 90%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(±)-1-Thioglycerin, (±)-α-Monothioglycerin, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxypropan
125520250
125521000
125525000
ACRO125520250EA
41
EUR
ACRO125520250
ACRO125521000
ACRO125525000
3-Mercapto-1,2-propandiol 90%
3-Mercapto-1,2-propandiol
Formel:
C₃H₈O₂S Molecular Weight: 108,16 g/mol Siedepunkt: 118 °C (5 mmHg) Dichte: 1,23 g/cm³ Flammpunkt: >112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004879 CAS-Nummer: 96-27-5 EINECS: 202-495-0 UN: 2810 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Viscous solution |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodimetric | ≥88 % |
HPLC | ≥96.0 % |