3-Mercapto-1,2-propandiol ≥90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-1-Thioglycerin, (±)-α-Monothioglycerin, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxypropan
A18948.18 A18948.30
A18948.18EA 59.3 EUR
A18948.18 A18948.30
3-Mercapto-1,2-propandiol ≥90%
3-Mercapto-1,2-propandiol
Purity: 90+% CAS No.: 96-27-5 Molecular Formula: C3H8O2S Formula Weight: 108.16 Flash Point: 149°(300°F) Refractive Index: 1.5110 Boiling Point: 117-119°/5mm Beilstein Reference: 1732046 Merck Reference: 14,9335 MDL No.: MFCD00004879
Formel: C₃H₈O₂S
Molecular Weight: 108.16 g/mol
Siedepunkt: 117…119 °C (5 mmHg)
Dichte: 1.247
Flammpunkt: 149 °C (300 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004879
CAS-Nummer: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
Merck Index: 14,9335