Palladium-Silber-Legierung (75:25 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Pt), Folie, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Scientific
12575.FF
12575.FI
12575.GH
12575.FFEA
0
EUR
12575.FF
12575.FI
12575.GH
Palladium-Silber-Legierung (75:25 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Pt), Folie, Dicke 0.127 mm (0.005 in)
Palladium-Silber-Legierung (75:25 gew.%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pd:Ag; 75:25 wt%
Physical Form: ≈0.92g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091738