Palladium-Silber-Legierung (75:25 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Pt), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42187.FI
42187.GH
42187.FIEA
1104
EUR
42187.FI
42187.GH
Palladium-Silber-Legierung (75:25 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Pt), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Palladium-Silber-Legierung (75:25 gew.%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pd:Ag; 75:25 wt%
Physical Form: ≈0.18g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091738