Palladium-Silber-Legierung (77:23 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Pt), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45003.FI 45003.FF
45003.FIEA 549 EUR
45003.FI 45003.FF
Palladium-Silber-Legierung (77:23 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Pt), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Palladium-Silber-Legierung (77:23 gew.%)
Purity: 99.9% Molecular Formula: Pd:Ag; 77:23 wt% Physical Form: ≈0.18g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD02091738