Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%), Drahtform, Ø 0.143 mm (0.0056 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
13966.H4 13966.H9
13966.H4EA 34.6 EUR
13966.H4 13966.H9
Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%), Drahtform, Ø 0.143 mm (0.0056 in)
Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%)
CAS No.: 11106-97-1 Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt% Physical Form: ≈0.14g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00673110
High resistivity material for electronics industry
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673110
CAS-Nummer: 11106-97-1