Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%) ≥99% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
40438.G9
40438.H4
40438.H9
40438.G9EA
71.2
EUR
40438.G9
40438.H4
40438.H9
Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%) ≥99% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%)
Purity: 99%
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈6.6g/m
Odour: Odourless
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00673110 CAS-Nummer: 11106-97-1 |