Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
42195.G9
42195.H4
42195.G9EA
44.9
EUR
42195.G9
42195.H4
Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%), Drahtform, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%)
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.43g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00673110
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00673110 CAS-Nummer: 11106-97-1 |