Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%), Drahtform, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
44187.H9
44187.J5
44187.H9EA
247
EUR
44187.H9
44187.J5
Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%), Drahtform, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Nickel-Chrom-Legierung (80:20 gew.%)
CAS No.: 11106-97-1
Molecular Formula: Ni:Cr; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.017g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00673110
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00673110 CAS-Nummer: 11106-97-1 |