Platin-Rhodium-Legierung (70:30 gew.%), Drahtform für ISA Typ B Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Scientific
12576.BU
12576.BY
12576.BUEA
2206
EUR
12576.BU
12576.BY
Platin-Rhodium-Legierung (70:30 gew.%), Drahtform für ISA Typ B Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Platin-Rhodium-Legierung (70:30 gew.%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 70:30 wt%
Physical Form: ≈0.95g/25cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186