Platin-Iridium-Legierung (80:20 gew.%) 99,9 Metals basis exPreciousMetals, wire, hard, Ø 0.152 mm (0.006 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43331.BS
43331.BW
43331.BSEA
65.5
EUR
43331.BS
43331.BW
Platin-Iridium-Legierung (80:20 gew.%) 99,9 Metals basis exPreciousMetals, wire, hard, Ø 0.152 mm (0.006 in)
Platin-Iridium-Legierung (80:20 gew.%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.04g/10cm, Temper: hard
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683