Platin-Iridium-Legierung (80:20 gew.%), Drahtform, hart, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Scientific
44732.BQ
44732.BS
44732.BW
44732.BQEA
600
EUR
44732.BQ
44732.BS
44732.BW
Platin-Iridium-Legierung (80:20 gew.%), Drahtform, hart, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Platin-Iridium-Legierung (80:20 gew.%)
Molecular Formula: Pt:Ir; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.85g/5cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683