Platin-Rhodium-Legierung (80:20 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41811.FI
41811.GH
41811.FIEA
2610
EUR
41811.FI
41811.GH
Platin-Rhodium-Legierung (80:20 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Platin-Rhodium-Legierung (80:20 gew.%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Rh; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.29g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186