Platin-Iridium-Legierung (85:15 gew.%), Drahtform, geglüht, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43275.BY
43275.BU
43275.BYEA
805
EUR
43275.BY
43275.BU
Platin-Iridium-Legierung (85:15 gew.%), Drahtform, geglüht, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Platin-Iridium-Legierung (85:15 gew.%)
Molecular Formula: Pt:Ir; 85:15 wt%
Physical Form: ≈0.27g/25cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683