Platin-Rhodium-Legierung (87:13 gew.%), Drahtform für ISA Typ R Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Scientific
42904.G5
42904.G9
42904.G5EA
790
EUR
42904.G5
42904.G9
Platin-Rhodium-Legierung (87:13 gew.%), Drahtform für ISA Typ R Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Platin-Rhodium-Legierung (87:13 gew.%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 87:13 wt%
Physical Form: ≈0.25g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186