Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
39383.BS
39383.BW
39383.BSEA
94.7
EUR
39383.BS
39383.BW
Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%)
Purity: 99.9+%
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt%,
Physical Form: ≈0.11g/10cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683