Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41802.FF
41802.FI
41802.GH
41802.FFEA
304
EUR
41802.FF
41802.FI
41802.GH
Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.34g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683