Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Edelmetalle), Folie, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
41803.FF 41803.FI 41803.GH
41803.FFEA 272 EUR
41803.FF 41803.FI 41803.GH
Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Edelmetalle), Folie, Dicke 0.05 mm (0.002 in)
Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%)
Purity: 99.9% Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt% Physical Form: ≈0.67g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD02091683