Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Edelmetalle), Drahtform, geglüht, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43019.BSEA 79 EUR
43019.BS 43019.BW
Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%) ≥99,9% (Metall-Basis ausgeschlossen Edelmetalle), Drahtform, geglüht, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Platin-Iridium-Legierung (90:10 gew.%)
Purity: 99.9% Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt% Physical Form: ≈0.03g/10cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD02091683
Vacuum evaporation deposition, scanning and tunneling microscopy, corrosion resistant electrodes