Platin-Rhodium-Legierung (90:10 gew.%), Drahtform für ISA Typ S Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
42894.G1
42894.G5
42894.G9
42894.G1EA
435
EUR
42894.G1
42894.G5
42894.G9
Platin-Rhodium-Legierung (90:10 gew.%), Drahtform für ISA Typ S Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Platin-Rhodium-Legierung (90:10 gew.%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.65g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...