Gelatine
Lieferant: VWR Chemicals
9764-100GEA
59.5
EUR
9764-100G
9764-500G
Gelatine
Proteine und Peptide
Fluoreszenz: 238 bis 282E. coli: entspricht
Wassergehalt: < oder > 13%
pH bei 25 °C: 4,0 - 5,7
Salmonellen: nicht nachweisbar
Standardkeimzahl: ≤1000 /g
Viskosität: 38 bis 50 mps