Kanadabalsam, natürlich gefiltert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16289.14 A16289.22 A16289.36
A16289.14EA 35.8 EUR
A16289.14 A16289.22 A16289.36
Kanadabalsam, natürlich gefiltert
Canada balsam
CAS No.: 8007-47-4 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.5230 Merck Reference: 14,946 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00132800
Mounting medium for microscopy
Dichte: 0.99
Flammpunkt: 43 °C (109 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132800
CAS-Nummer: 8007-47-4
EINECS: 232-362-2
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 14,946