Aluminium-Standardlösungen für die ICP, ARISTAR®
Lieferant: VWR Chemicals
Al(NO₃)₃.9H₂O gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.