Ammonium-Standardlösung, 1.000 mg/l NH₄ in Wasser ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
458192MEA
113
EUR
458192M
458194G
Ammonium-Standardlösung, 1.000 mg/l NH₄ in Wasser ARISTAR® Standard für die Ionenchromatographie
Standards
Kationischer Standards
Ammonium-Standards
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.