Cäsium-Standardlösung, 10.000 mg/l Cs in verd. Salpetersäure (aus CsNO₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: VWR Chemicals
455212KEA
305
EUR
455212K
455214M
Cäsium-Standardlösung, 10.000 mg/l Cs in verd. Salpetersäure (aus CsNO₃) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Cäsium-Standards
CsNO₃ gelöst in HNO₃ 2 - 5%.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.