Polydimethylsiloxan, 20 cSt, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Silikonöl, PDMS
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
378348-1L 378348-250ML 378348-5ML
SIAL378348-1LEA 396 EUR
SIAL378348-1L SIAL378348-250ML SIAL378348-5ML
Polydimethylsiloxan, 20 cSt, Sigma-Aldrich®
Polydimethylsiloxane
Clear colourless low-volatility polydimethylsiloxane
Lieferumfang: Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie ist nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n
Siedepunkt: >140 °C (0,002 mmHg)) (Lit.)
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 321 °C (closed cup)
MDL: MFCD00084411
CAS-Nummer: 63148-62-9