Silikonöl, 60000 cSt, fluid, Dow Corning Corporation 200®, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Polyphenyl-methylsiloxane
MQ100
181838-1L
181838-250ML
SIAL181838-1LEA
213
EUR
SIAL181838-1L
SIAL181838-250ML
Silikonöl, 60000 cSt, fluid, Dow Corning Corporation 200®, Sigma-Aldrich®
Silikonöl
Dichte:
0.98 g/mL (25 °C) |
MDL:
MFCD00132673 CAS-Nummer: 63148-62-9 |