Polyethylenglycol 1.500
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Polyoxyethylen 1.500, PEG 1.500, Polyglycol 1.500, Polyethylenoxid 1.500
A16241.0B A16241.30
A16241.0BEA 63.4 EUR
A16241.0B A16241.30
Polyethylenglycol 1.500
Polyethylenglycol 1.500
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 44-48° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779609
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 1500 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 260
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568