Polyethylenglycol 1.500 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Polyoxyethylen 1.500, PEG 1.500, Polyglycol 1.500, Polyethylenoxid 1.500
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07489.1000
8.07489.5000
8.07489.1000EA
53.9
EUR
8.07489.1000
8.07489.5000
Polyethylenglycol 1.500 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 1.500
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molecular Weight: 1500 g/mol Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 44…48 °C Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 260 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081839 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 500 g/l (20 °C) |
Melting Point | 44 - 48 °C |
Molar Mass | 8000 g/mol |
Bulk Density | 400 - 500 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 260 °C |
Density | 1.2 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 420 °C |
Viscosity kinematic | 33 - 39 mm2/s (20 °C) (50% solution) |