Polyethylenglycol 1.500, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Polyoxyethylen 1.500, PEG 1.500, Polyglycol 1.500, Polyethylenoxid 1.500

86101-1KG-F 86101-250G-F
SIAL86101-1KG-FEA 113 EUR
SIAL86101-1KG-F SIAL86101-250G-F
Polyethylenglycol 1.500, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 1.500
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 1500 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 260
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR