Polyethylenglycol 200
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Polyglycol 200, Polyethylenoxid 200, PEG 200, Polyoxyethylen 200
192210010 192210050 192210051
ACRO192210010EA 49.9 EUR
ACRO192210010 ACRO192210050 ACRO192210051
Polyethylenglycol 200
Polyethylenglycol 200
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 200 g/mol
Siedepunkt: ? 250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –65 °C
Dichte: 1,125 g/cm³
Flammpunkt: 171 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Color scale ≤70 APHA
Hydroxyl value 534 to 591 mg KOH/g