Polyethylenglycol 2.000 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyglycol 2.000, Polyoxyethylen 2.000, Polyethylenoxid 2.000, PEG 2.000
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21037.1000 8.21037.5000
8.21037.1000EA 54.9 EUR
8.21037.1000 8.21037.5000
Polyethylenglycol 2.000 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 2.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 2000 g/mol
Schmelzpunkt: 49…52 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 600 g/l (20 °C)
Melting Point 49 - 52 °C
Molar Mass 1800.00 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Flash Point 250 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 46 - 55 mm2/s (20 °C) (50% solution)