Polyethylenglycol 2.000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Polyglycol 2.000, Polyoxyethylen 2.000, Polyethylenoxid 2.000, PEG 2.000
84797-1KG-F
84797-250G-F
SIAL84797-1KG-FEA
121
EUR
SIAL84797-1KG-F
SIAL84797-250G-F
Polyethylenglycol 2.000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 2.000
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molecular Weight: 2000 g/mol Schmelzpunkt: 49…52 °C Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081839 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |