Polyethylenglycol 300
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Polyethylenoxid 300, Polyglycol 300, Polyoxyethylen 300, PEG 300
192220010 192220025 192220100
ACRO192220010EA 80.3 EUR
ACRO192220010 ACRO192220025 ACRO192220100
Polyethylenglycol 300
Polyethylenglycol 300
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 300 g/mol
Schmelzpunkt: 15…10 °C
Dichte: 1,12 g/cm³
Flammpunkt: >180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779599
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Color scale ≤50 APHA
Hydroxyl value 356 to 394 mg KOH/g