Polyethylenglycol 300 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Polyethylenoxid 300, Polyglycol 300, Polyoxyethylen 300, PEG 300
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07484.1000
8.07484.5000
8.07484.1000EA
49.6
EUR
8.07484.1000
8.07484.5000
Polyethylenglycol 300 zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 300
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molecular Weight: 300 g/mol Schmelzpunkt: –15…–10 °C Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081839 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |