Polyethylenglycol 300, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyethylenoxid 300Polyoxyethylen 300Polyglycol 300PEG 300
8.17002.1000EA 0 EUR
MERP8.17002.9999 8.17002.1000 8.17002.9025 8.17002.5000
Polyethylenglycol 300, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polyethylenglycol 300
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 300 g/mol
Schmelzpunkt: –15…–10 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2